Learn More
Ohaus™ Báscula de sobremesa económica Defender serie 3000
Diseñados para pesaje general y aplicaciones de recuento sencillo en áreas de producción, envasado, almacén, inventario, envío y recepción. La serie 3000 de Ohaus™ Defender cuenta con un diseño de base de estructura tubular sencillo, pero muy resistente, con funciones de montaje flexible.
Marca: Ohaus™ 72200168
Detalles adicionales : Peso : 15.10000kg Transport : UN number : 2800 Chem class : 8
Descripción
- Pantalla de cristal líquido retroiluminada (LCD)
- Adaptador de CA (incluido) o batería recargable (incluida)
- Puerto de comunicaciones de fácil acceso con interfaz RS232 (incluida)
- Indicador de ABS con tapa trasera reversible, columna de acero pintado y soporte de pared, plataforma de acero inoxidable de grado 304 con bastidor tubular de acero pintado, celda de carga de aluminio IP67, patas de acero inoxidable autoajustables con tapones de caucho extraíbles
- Protección contra sobrecarga del 125 %
Especificaciones
RS232C bidireccional | |
5 kg/lb a 100 % | |
Célula de carga | |
60 kg | |
10 g | |
D31P60BR | |
En 2 segundos | |
Báscula de sobremesa económica Defender™ 3000 | |
12 kg | |
9 V |
Batería interna sellada de ácido de plomo recargable | |
NTEP | |
Plataforma de acero inoxidable 304, celda de carga de aluminio IP67, así como estructura tubular, columna y estructura del indicador pintados | |
LCD con LED | |
Mecánicas | |
1:3000 | |
De -10 °C a +40 °C | |
kg, lb, g, oz, lb:oz | |
Adaptador de CA de 9 V CC y 0,5 A |