Learn More
Ohaus™ Báscula de sobremesa económica Defender serie 3000
Diseñados para pesaje general y aplicaciones de recuento sencillo en áreas de producción, envasado, almacén, inventario, envío y recepción. La serie 3000 de Ohaus™ Defender cuenta con un diseño de base de estructura tubular sencillo, pero muy resistente, con funciones de montaje flexible.
489.78€ - 790.25€
Especificaciones
Interfaz de automatización | RS232C bidireccional |
---|---|
Batería, tipo | Batería interna sellada de ácido de plomo recargable |
Calibración | 5 kg/lb a 100 % |
Certificaciones/conformidad | NTEP |
Tipo de conexión | Célula de carga |
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10627635
|
Ohaus™
72200167 |
D31P30BR | 30 kg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10094654
|
Ohaus™
72200170 |
D31P150BL | 150 kg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10637635
|
Ohaus™
72200169 |
D31P60BL | 60 kg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10228164
|
Ohaus™
72200168 |
D31P60BR | 60 kg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10004664
|
Ohaus™
72200171 |
D31P150BX | 150 kg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10666865
|
Ohaus™
72200172 |
D31P300BX | 300 kg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Pantalla de cristal líquido retroiluminada (LCD)
- Adaptador de CA (incluido) o batería recargable (incluida)
- Puerto de comunicaciones de fácil acceso con interfaz RS232 (incluida)
- Indicador de ABS con tapa trasera reversible, columna de acero pintado y soporte de pared, plataforma de acero inoxidable de grado 304 con bastidor tubular de acero pintado, celda de carga de aluminio IP67, patas de acero inoxidable autoajustables con tapones de caucho extraíbles
- Protección contra sobrecarga del 125 %
Especificaciones
RS232C bidireccional | |
5 kg/lb a 100 % | |
Célula de carga | |
LCD con LED | |
1:3000 | |
De -10 °C a +40 °C | |
kg, lb, g, oz, lb:oz | |
9 V |
Batería interna sellada de ácido de plomo recargable | |
NTEP | |
Plataforma de acero inoxidable 304, celda de carga de aluminio IP67, así como estructura tubular, columna y estructura del indicador pintados | |
Mecánicas | |
En 2 segundos | |
Báscula de sobremesa económica Defender™ 3000 | |
Adaptador de CA de 9 V CC y 0,5 A |