Learn More
Afora™ Embudos de decantación Afora™
Separates immiscible, heterogenous liquids. Afora™ Decanting Funnel with Cane includes a plastic stopper and Rotaflo TF wrench.
Marca: Afora™ 1099/TFE
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Cuerpo en forma de pera
- Fondo en forma de cono
- Vidrio con llave de paso de plástico
- Incluye llave Rotaflo de TF
Especificaciones
152 mm | |
2000 ml | |
Vidrio | |
No |