Learn More
Afora™ Embudos de decantación Afora™
Separates immiscible, heterogenous liquids. Afora™ Decanting Funnel with Cane includes a plastic stopper and Rotaflo TF wrench.
136.00€ - 282.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11921099
|
Afora™
1098/TFE |
1000 ml | 122 mm |
182.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11926428
|
Afora™
1096/TFE |
250 ml | 80 mm |
136.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11971079
|
Afora™
1097/TFE |
500 ml | 98 mm |
170.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11931109
|
Afora™
1099/TFE |
2000 ml | 152 mm |
282.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Fabricados en vidrio de borosilicato 3.3Llaves intercambiables
Se suministran con tapón de plástico
Posibilidad de fabricar otros volúmenes según las necesidades del cliente. Consultar con el servicio de Atención al Cliente
Especificaciones
Vidrio | |
No |