Learn More
Thermo Scientific™ Data Output Accessories for Environmental Chambers and Incubators
Integrate Thermo Scientific™ Data Output Accessories for your environmental chamber or incubator to increase functionality and compatibility.
Marca:  Thermo Scientific™ 197030
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15533761
  • 77.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Integrate Thermo Scientific™ Data Output Accessories for your environmental chamber or incubator to increase functionality and compatibility.
Especificaciones
Especificaciones
Papel gráfico para registradores gráficos de un solo bolígrafo
LED
Accesorio, registradores y papel gráficos
Cámaras climáticas y estufas microbiológicas
-10°C a +70°C
Instalado por el cliente