Learn More
Thermo Scientific™ Data Output Accessories for Environmental Chambers and Incubators
Integrate Thermo Scientific™ Data Output Accessories for your environmental chamber or incubator to increase functionality and compatibility.
77.00€ - 3320.00€
Especificaciones
Iluminación | LED |
---|---|
Tipo | Accesorio, registradores y papel gráficos |
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Instalación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Instalación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15533761
|
Thermo Scientific™
197030 |
Papel gráfico para registradores gráficos de un solo bolígrafo | Cámaras climáticas y estufas microbiológicas | Instalado por el cliente |
77.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15583761
|
Thermo Scientific™
201147 |
Lápiz doble, 6 pulg. Registradores gráficos de 7 días; 0° a 60°C (32° a 140°F) | Cámara ambiental (3948 y 3907) | Instalado por el cliente |
3110.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15553761
|
Thermo Scientific™
201144 |
Lápiz único, 6 pulg. Registradores gráficos de 7 días; 0° a 60°C (32° a 140°F) | Cámara ambiental (3948 y 3907) | Instalada en fábrica |
2255.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15573761
|
Thermo Scientific™
201146 |
Lápiz doble, 6 pulg. Registradores gráficos de 7 días; 0° a 60°C (32° a 140°F) | Cámara ambiental (3948 y 3907) | Instalada en fábrica |
3320.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15563761
|
Thermo Scientific™
201145 |
Lápiz único, 6 pulg. Registradores gráficos de 7 días; 0° a 60°C (32° a 140°F) | Cámara ambiental (3948 y 3907) | Instalado por el cliente |
2170.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Integrate Thermo Scientific™ Data Output Accessories for your environmental chamber or incubator to increase functionality and compatibility.
Especificaciones
LED | |
Accesorio, registradores y papel gráficos |