Learn More
Thermo Scientific™ Lavador de células CW3
Lavado minucioso y reproducible de células sanguíneas, con hasta 24 tubos por ciclo con un modo completamente automático o con un modo manual.
16000.00€ - 17720.00€
Especificaciones
Descripción | Lavador de células CW3 |
---|---|
RCF máx. | 1180 x g (centrífuga); 190 x g (lavado) |
Intervalo de temperatura | Temperatura ambiente de +2 °C a +35 °C |
Nivel de ruido | < 53 dB(A) |
Estándares | IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN ISO 13485 (consulte el manual para obtener más información) |
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Capacidad | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Capacidad | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15416131
|
Thermo Scientific™
75007405 |
220/230 V/50/60 Hz | 24 tubos | Rotor no incluido |
16000.00€
1 unidad |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15827922
|
Thermo Scientific™
75007407 |
220/230 V/50/60 Hz | 12 tubos | Conjunto de rotor de 12 posiciones con distribuidor |
17720.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15965741
|
Thermo Scientific™
75007406 |
220/230 V 50/60 Hz | 24 Tubes | 24-place rotor assembly with distributor |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Logra un rendimiento preciso y automático con los lavadores de células Thermo Scientific™ CW3, que se han diseñado para ofrecer un lavado minucioso y reproducible de células sanguíneas, con hasta 24 tubos por ciclo.Ahorre tiempo con programas preestablecidos en el modo automático y satisfaga los requisitos de los protocolos gracias a la flexibilidad que ofrecen los rotores de 12 y 24 puestos.La pantalla digital de fácil lectura simplifica el funcionamiento.
Rendimiento eficiente: acabe el lavado de 24 muestras en 3 minutos- Logre que la sequedad de los corpúsculos sea óptima seleccionando la velocidad de decantación que desee
- Mejore el lavado de los corpúsculos con el método opcional de rebosamiento durante la centrifugación
- Ahorre tiempo con programas preestablecidos en el modo automático
- Modo manual disponible para lavar las células paso a paso, lo que permite supervisar de cerca los procesos de lavado
- Gradillas para tubos con etiquetas numéricas en rojo y azul que facilitan el equilibrado de las muestras
- Alertas automáticas que avisan de un nivel bajo o interrumpido de solución salina y de la finalización de un ciclo
- Hay disponible un visor en la parte superior de la unidad para la calibración de velocidad
- Reduce el riesgo de contaminación cruzada con el distribuidor de solución salina montado directamente en la parte superior del rotor
- Diseño con nivel bajo de mantenimiento y tubos de bomba de fácil sustitución
- Limpieza simplificada con recipiente de rotación, rotor y sumidero de fácil extracción
Especificaciones
Lavador de células CW3 | |
Temperatura ambiente de +2 °C a +35 °C | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN ISO 13485 (consulte el manual para obtener más información) | |
Indicador de 4 fases: Lavado, centrífuga, decantación, agitación; notificación de fin de ciclo: 5 melodías seleccionables, pitidos electrónicos o ausencia de sonido; dispositivos de seguridad: Bloqueo de la puerta, detector doble de exceso de velocidad, sensor de nivel de solución salina | |
61,6 lb (28,0 kg) | |
Limpiador de células |
1180 x g (centrífuga); 190 x g (lavado) | |
< 53 dB(A) | |
2 años | |
41 x 37 x 45 cm (16,1 x 14,6 x 17,7 pulg) | |
Thermo Scientific | |
Automático: de 1 a 99 s (incrementos de 1 s.); manual: de 1 a 999 s (incrementos de 1 s); de 1 a 9 ajustes de ciclo |