Learn More
Thermo Scientific™ Lavador de células CW3
Lavado minucioso y reproducible de células sanguíneas, con hasta 24 tubos por ciclo con un modo completamente automático o con un modo manual.
Marca:  Thermo Scientific™ 75007407
14530.88 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21892" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 28.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15827922
  • 17720.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Logra un rendimiento preciso y automático con los lavadores de células Thermo Scientific™ CW3, que se han diseñado para ofrecer un lavado minucioso y reproducible de células sanguíneas, con hasta 24 tubos por ciclo.Ahorre tiempo con programas preestablecidos en el modo automático y satisfaga los requisitos de los protocolos gracias a la flexibilidad que ofrecen los rotores de 12 y 24 puestos.La pantalla digital de fácil lectura simplifica el funcionamiento.
Rendimiento eficiente
  • Lave 24 muestras en 3 minutos
  • Logre que la sequedad de los corpúsculos sea óptima seleccionando la velocidad de decantación que desee
  • Mejore el lavado de los corpúsculos con el método opcional de rebosamiento durante la centrifugación
Diseño que facilita el uso
  • Ahorre tiempo con programas preestablecidos en el modo automático
  • Indicador de cuatro fases: lavado, centrífuga, decantación, agitación
  • Modo manual disponible para lavar las células paso a paso, lo que permite supervisar de cerca los procesos de lavado
  • Gradillas para tubos con etiquetas numéricas en rojo y azul que facilitan el equilibrado de las muestras
Funcionamiento seguro
  • Alertas automáticas que avisan de un nivel bajo o interrumpido de solución salina y de la finalización de un ciclo
  • Hay disponible un visor en la parte superior de la unidad para la calibración de velocidad
  • Reduce el riesgo de contaminación cruzada con el distribuidor de solución salina montado directamente en la parte superior del rotor
  • El cuerpo del rotor de acero inoxidable mejora la durabilidad del sistema
  • Diseño con nivel bajo de mantenimiento y tubos de bomba de fácil sustitución
  • Limpieza simplificada con recipiente de rotación, rotor y sumidero de fácil extracción
Especificaciones
Especificaciones
Lavador de células CW3
1180 x g (centrífuga); 190 x g (lavado)
220/230 V/50/60 Hz
< 53 dB(A)
2 años
41 x 37 x 45 cm (16,1 x 14,6 x 17,7 pulg)
Thermo Scientific
Conjunto de rotor de 12 posiciones con distribuidor
220/230 V
12 tubos
3000 rpm (centrífuga), 1.200 rpm (lavado), 350 a 500 rpm (decantador)
Temperatura ambiente de +2 °C a +35 °C
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN ISO 13485 (consulte el manual para obtener más información)
Indicador de 4 fases: Lavado, centrífuga, decantación, agitación; notificación de fin de ciclo: 5 melodías seleccionables, pitidos electrónicos o ausencia de sonido; dispositivos de seguridad: Bloqueo de la puerta, detector doble de exceso de velocidad, sensor de nivel de solución salina
61,6 lb (28,0 kg)
Limpiador de células
50/60 Hz
Automático: de 1 a 99 s (incrementos de 1 s.); manual: de 1 a 999 s (incrementos de 1 s); de 1 a 9 ajustes de ciclo
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico