Learn More
DWK Life Sciences Vial de boca capsulable, 12 x 32 mm, ND11
Los viales de boca capsulable son el producto de elección para muchas aplicaciones rutinarias en la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) y cromatografía de gases (GC).
10.50€ - 14.85€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato (5.1) |
Volumen (métrico) | 1,5 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC), cromatografía de gases (GC) |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Color | Marking Spot | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Marking Spot | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16686822
|
DWK Life Sciences
225600 |
Transparente | No |
10.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16696822
|
DWK Life Sciences
225601 |
Ámbar | No |
12.35€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16606832
|
DWK Life Sciences
225602 |
Transparente con parche | Sí |
14.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16616832
|
DWK Life Sciences
225603 |
Ámbar con parche | Sí |
11.25€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Los viales de cromatografía pueden diferenciarse en función del tamaño y tipo de boca (roscada, con reborde para capsular o con borde apto para cierres a presión). Disponibles en vidrio transparente y vidrio ámbar, con o sin campo de rotulado.Los tamaños de los viales más comunes para la cromatografía líquida son 12 x 32 mm y 15 x 45 mm. Dependiendo de los recursos, los viales de 12 x 32 mm también se denominan viales de 1,5 ml, 1,8 ml o 2,0 ml.- Los viales con cápsulas ofrecen excelentes propiedades de hermeticidad para el almacenamiento a largo plazo de muestras y para los análisis en cuales se emplean disolventes altamente volátiles
- Con una abertura de un 40% más grande para mejorar el acceso a las muestras y reducir el riesgo de dañar la aguja del inyector automático de muestras
- El producto viene envasado en cajas de PP que permiten detectar manipulaciones y que se pueden volver a cerrar para proteger contra la contaminación durante el transporte y almacenamiento
- Opcionalmente disponible con campo de rotulado de cerámica blanca y marcas de llenado para facilitar el etiquetado
Especificaciones
11,6 mm | |
1,5 ml | |
Esterilizable en autoclave | |
100 | |
ND11 |
Vidrio de borosilicato (5.1) | |
Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC), cromatografía de gases (GC) | |
32 mm | |
0,9 mm |