Learn More
Sartorius™ Cotton Linters FN 7A Chromatography Paper
Marca: Sartorius™ FT-2-508-060090N
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Especificaciones
Lámina | |
FN 7 A | |
Cromatografía |
90 mm | |
Línteres de algodón | |
60 mm |