Learn More
Sartorius™ Cotton Linters FN 7A Chromatography Paper
182.58€ - 188.70€
Especificaciones
Técnica | Cromatografía |
---|---|
Formato | Lámina |
Grado | FN 7 A |
Material | Línteres de algodón |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10377731
|
Sartorius™
FT-2-508-580600K |
580 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10682212
|
Sartorius™
FT-2-508-060090N |
60 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Cromatografía | |
Lámina | |
FN 7 A | |
Línteres de algodón |