Learn More
Corning™ Matraces de cultivo celular con forma de U T75
Diseñados para mejorar la facilidad de uso al tiempo que mantienen el mismo entorno para crecimiento celular que los diseños anteriores. Los matraces de cultivo celular con forma de U Corning™ tienen una forma ergonómica que reduce el número de esquinas, mejora el raspado celular y permite el uso de una pipeta de mayor tamaño.
Marca: Corning™ 431464U
Detalles adicionales : Peso : 5.94000kg
Descripción
- Estilo de tapón: Disponible con tapón con ventilación, fenólico o cierre hermético
- 75 cm2 de área de crecimiento celular
- Menos esquinas para raspar más fácilmente
- Agarre sencillo con un mejor acceso al tapón
- Superficie sin tratar
- Apirógenas
- La resina cumple las especificaciones de la USP clase VI
- Estéril a SAL 10-6
- 100 % a prueba de fugas
- Accesorios compatibles con BSE/TSE
- Cuello inclinado
- Graduaciones moldeadas para ofrecer una estimación de medición volumétrica
- Eliminación opcional de líquido a través de la pipeta de inmersión
- Acceso para pipetas de hasta 50 ml
- Diseño de apilamiento estable
- Poliestireno de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Fabricado conforme a las normas de cGMP
Especificaciones
2,02 oz | |
Poliestireno | |
Números de lote para facilitar la trazabilidad | |
En forma de U | |
Sí | |
Ventilado |
60 mL | |
Cultivo celular | |
En ángulo | |
Ninguna | |
Estéril | |
75 cm2 |
Productos solo para su uso en investigación.No se han concebido para utilizarse en procedimientos diagnósticos o terapéuticos.