Learn More
Corning™ Matraces de cultivo celular con forma de U T75
Diseñados para mejorar la facilidad de uso al tiempo que mantienen el mismo entorno para crecimiento celular que los diseños anteriores. Los matraces de cultivo celular con forma de U Corning™ tienen una forma ergonómica que reduce el número de esquinas, mejora el raspado celular y permite el uso de una pipeta de mayor tamaño.
264.05€ - 322.76€
Especificaciones
Material | Poliestireno |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Cultivo celular |
Incluye | Números de lote para facilitar la trazabilidad |
Estilo de cuello | En ángulo |
Forma | En forma de U |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo de tapón | Revestimiento de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo de tapón | Revestimiento de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15350591
|
Corning™
430641U |
275 mL | Ventilado | Tratado con cultivo de tejidos |
322.76€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15360591
|
Corning™
430720U |
275 mL | Tapón Sello | Tratado con TC |
279.64€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15370591
|
Corning™
430725U |
275 mL | Fenólico | Tratado con TC |
280.57€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15380591
|
Corning™
431464U |
60 mL | Ventilado | Ninguna |
264.05€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Estilo de tapón: disponibles con tapón ventilado, fenólico o de cierre hermético
- Área de crecimiento celular de 75 cm2
- Menos esquinas para facilitar el raspado
- Agarre sencillo con un mejor acceso al tapón
- Superficie con tratamiento para cultivo de tejidos
- Apirógenos
- La resina cumple las especificaciones de USP Clase VI
- Estériles con un nivel de SAL 10-6
- 100 % a prueba de fugas
- Compatibles con BSE/TSE
- Cuello inclinado
- Graduaciones moldeadas para ofrecer una estimación de medición volumétrica
- Eliminación de líquido a través de la pipeta de inmersión
- Acceso para pipetas de hasta 50 ml
- Diseño de apilamiento estable
- Poliestireno de USP Clase VI
- Fabricados en conformidad con los estándares de buenas prácticas de fabricación (cGMP)
Especificaciones
Poliestireno | |
Números de lote para facilitar la trazabilidad | |
En forma de U | |
Estéril |
Cultivo celular | |
En ángulo | |
Sí | |
75 cm2 |
Productos solo para su uso en investigación.No se han concebido para utilizarse en procedimientos diagnósticos o terapéuticos.