Learn More
Corning™ Probetas graduadas reutilizables con una graduación
Polipropileno translúcido con graduaciones en relieve en los puntos de escala principales
Marca:  Corning™ 3022P-1L
Detalles adicionales : Peso : 1.85980kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377861
  • 238.70€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las probetas graduadas de polipropileno translúcido se fabrican con graduaciones en relieve en los puntos principales de la escala. Las probetas tienen una base hexagonal y están calibradas «para almacenamiento». Tolerancias conforme a ISO 6706. La exposición a temperaturas por encima de 60 °C pueden afectar a la precisión.
Especificaciones
Especificaciones
PP (polipropileno)
1/Paq.
Para contener
2,55 in
10 ml
60 °C
Hexagonal
44 cm
ISO 6706
6/caja
No
6,5 cm
Esterilizable en autoclave
10 ml
17,32 in