Learn More
Corning™ Probetas graduadas reutilizables con una graduación
Polipropileno translúcido con graduaciones en relieve en los puntos de escala principales
151.27€ - 238.70€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO 6706 |
N.° por paquete | 1/Paq. |
Desechables | No |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11317871
|
Corning™
3022P-50 |
1 ml |
190.24€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11387861
|
Corning™
3022P-25 |
0,5 ml |
170.01€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11347861
|
Corning™
3022P-10 |
0,2 ml |
151.27€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11357861
|
Corning™
3022P-100 |
1 ml |
223.02€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11397861
|
Corning™
3022P-250 |
2 ml |
151.45€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11327871
|
Corning™
3022P-500 |
5 ml |
191.83€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11377861
|
Corning™
3022P-1L |
10 ml |
238.70€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11307871
|
Corning™
3022P-2L |
20 ml |
197.68€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Base hexagonal
- Calibrado «para contener» (TC)
- Tolerancias conforme a ISO 6706
La exposición a temperaturas por encima de 60 °C puede afectar a la exactitud.
“”Especificaciones
Polipropileno | |
1/Paq. | |
Esterilizable en autoclave |
ISO 6706 | |
No | |
Hexagonal |