Learn More
Corning™ Probetas graduadas reutilizables con una graduación
Polipropileno translúcido con graduaciones en relieve en los puntos de escala principales
Marca: Corning™ 3022P-100
Detalles adicionales : Peso : 0.81650kg
Descripción
Las probetas graduadas de polipropileno translúcido se fabrican con graduaciones en relieve en los puntos principales de la escala. Las probetas tienen una base hexagonal y están calibradas «para almacenamiento». Tolerancias conforme a ISO 6706. La exposición a temperaturas por encima de 60 °C pueden afectar a la precisión.
Especificaciones
Polipropileno | |
ISO 6706 | |
12/caja | |
No | |
Individual | |
1 ml | |
125 °C | |
Redondo | |
1,22 in | |
Hexagonal | |
250 mm |
±1 ml | |
1/Paq. | |
Para el almacenamiento | |
1,22 in | |
3,1 cm | |
Esterilizable en autoclave | |
1 mL | |
31 mm | |
No estéril | |
9,84 in | |
Probeta graduada |