Learn More
Corning™ Matraces de cultivo celular de péptido de fibronectina PureCoat™ con tapón con ventilación
Recubierto con péptidos sintéticos activos biológicamente sin origen animal que se unen de forma covalente a una superficie exclusiva
545.00€ - 645.00€
Especificaciones
Material | Poliestireno |
---|---|
Estilo de cuello | En ángulo |
N.º por caja | 10/Cs. |
N.° por paquete | 5/Paq. |
Forma | Rectangular |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15350001
|
Corning™
356242 |
75 cm2 |
545.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15380001
|
Corning™
356243 |
175 cm2 |
645.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Rectangulares
- Cuello inclinado
- Poliestireno
Especificaciones
Poliestireno | |
10/Cs. | |
Rectangular | |
Ventilado |
En ángulo | |
5/Paq. | |
Péptido de fibronectina mimética PureCoat E cm |