Learn More
Corning™ Matraces de cultivo celular de péptido de fibronectina PureCoat™ con tapón con ventilación
Recubierto con péptidos sintéticos activos biológicamente sin origen animal que se unen de forma covalente a una superficie exclusiva
Marca:  Corning™ 356242
Detalles adicionales : Peso : 1.21500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15350001
  • 545.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las superficies y sustratos miméticos Corning ECM contienen péptidos biológicamente activos, sintéticos y de origen no animal que se han diseñado racionalmente para imitar los motivos de fijación celular de las proteínas nativas de la matriz extracelular. Los péptidos permiten una óptima unión celular y señalización en una amplia gama de formulaciones de medios libres de suero, xeno y animales, apoyando la propagación y diferenciación de una gama de tipos de células madre, progenitor y primarias.
El medio de cultivo Corning PureCoat está recubierto con péptidos biológicamente activos, sintéticos y de origen no animal que están unidos covalentemente a una superficie exclusiva para proporcionar una alternativa altamente uniforme y rentable a los péptidos extracelulares autorrecubiertos. El enlace covalente exclusivo orienta los péptidos para una unión y señalización óptimas.
Especificaciones
Especificaciones
75 cm2
En ángulo
5/Paq.
Péptido de fibronectina mimética PureCoat E cm
Poliestireno
10/Cs.
Rectangular
Ventilado