Learn More
Corning™ Placas de cultivo de aminas PureCoat™
La superficie de carga positiva mejora la fijación, aumenta la proliferación y mejora la diferenciación para una amplia gama de células que presentan propiedades de fijación deficientes en condiciones sin suero o con suero reducido
Marca: Corning™ 354732
Detalles adicionales : Peso : 0.38000kg
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Descripción
Las superficies Corning PureCoat de amina (con carga positiva) y carboxilo (con carga negativa) proporcionan una mejor fijación celular, una proliferación celular más rápida y una recuperación mejorada después de la descongelación sobre las superficies TC estándar. Estas superficies funcionan con una amplia gama de tipos de células primarias, transfectadas, transformadas y exigentes, y han demostrado su utilidad en condiciones con reducción de suero o sin suero.
Especificaciones
Plano | |
Poliestireno | |
Tratado con amina | |
10/Cajas de cartón | |
100 mm |
58,1 cm2 | |
Redonda | |
Cubeta de cultivo celular | |
10/Pq. |