Learn More
Corning™ Tapones de transferencia aséptica desechables
Diseñados para adaptarse a Erlenmeyer de policarbonato de Corning. Los tapones de transferencia aséptica desechables Corning™ tienen ventilación aséptica y puertos de transferencia de líquidos para minimizar el riesgo de contaminación del cultivo.
Marca: Corning™ 431449
Detalles adicionales : Peso : 0.02296kg
Descripción
Los tapones de transferencia aséptica son adecuados tanto para matraces Erlenmeyer de policarbonato (PC) como para polietileno tereftalato modificado con glicol (PETG). Los tapones están roscados y fabricados en polietileno de alta densidad (HDPE).
Los tapones de transferencia tienen dos puertos: Un puerto acaba en un filtro de 0,2 μm y el otro puerto tiene tubos flexibles termosellables y resistentes a productos químicos, y termina en un Luer Lock macho o una conexión rápida macho de policarbonato. Los tubos de inmersión llegan hasta el fondo del matraz para una transferencia aséptica sencilla de sus procesos de manipulación de líquidos.
- Los tamaños van de 1 l a 5 l
- Tipos de conectores de tubos MLL o MPC
- Envasado individual
- Doble bolsa
- Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10−6
Especificaciones
Naranja | |
Naranja | |
Polipropileno | |
Tubo de inmersión de 6,4 mm (0,25 pulgadas), ventilación de 0,2 μm, MPC macho de desconexión | |
1/Paq. | |
Sí | |
Tapón de rosca | |
70 mm |
Polipropileno | |
2,7 in | |
Para matraz Erlenmeyer de plástico de 3 l | |
4/caja | |
Tapón de transferencia aséptica | |
Estéril | |
70 mm |