Learn More
Corning™ Tapones de transferencia aséptica desechables
Diseñados para adaptarse a Erlenmeyer de policarbonato de Corning. Los tapones de transferencia aséptica desechables Corning™ tienen ventilación aséptica y puertos de transferencia de líquidos para minimizar el riesgo de contaminación del cultivo.
565.00€ - 805.38€
Especificaciones
Color del tapón | Naranja |
---|---|
Material del cierre | Polipropileno |
Color | Naranja |
Material | Polipropileno |
N.° por paquete | 1/Paq. |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10566835
|
Corning™
431447 |
48 mm | Para matraz Erlenmeyer de plástico de 2 l | Tubo de inmersión de 6,4 mm (0,25 pulgadas), MPC macho de desconexión |
805.38€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10237624
|
Corning™
431445 |
43 mm | Para matraz Erlenmeyer de plástico de 1 l | Tubo de inmersión de 6,4 mm (1/4 pulgadas); ventilación de 0,2 um, MPC macho de desconexión |
611.73€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10754365
|
Corning™
431448 |
70 mm | Para matraz Erlenmeyer de plástico de 3 l | Tubo de inmersión de 3,048 mm (0,12 pulgadas), ventilación de 0,2 μm, Luer Lock macho |
577.73€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10297664
|
Corning™
431446 |
48 mm | Para matraz Erlenmeyer de plástico de 2 l | Tubo de inmersión de 3,048 mm (0,12 pulgadas), Luer Lock macho |
764.63€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10336144
|
Corning™
431444 |
43 mm | Para matraz Erlenmeyer de plástico de 1 l | Tubo de inmersión de 3,048 mm (0,12 pulgadas), ventilación de 0,2 μm, Luer Lock macho |
565.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10192634
|
Corning™
431449 |
70 mm | Para matraz Erlenmeyer de plástico de 3 l | Tubo de inmersión de 6,4 mm (0,25 pulgadas), ventilación de 0,2 μm, MPC macho de desconexión |
625.24€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Estériles (SAL 10-6), embolsado doble individual
- Puerto de ventilación que finaliza en un filtro de ventilación con diámetro de 50 mm con una membrana de PVDF de poro de 0.2 μm y un rácor dentado
- El puerto de transferencia de líquidos tiene un extremo interno con un tubo de inmersión de polipropileno rígido en ángulo para llegar al fondo del matraz y en el lado externo un tubo flexible termosellable resistente a productos químicos de 6.4 mm de diámetro interno (1/4 pulg) y 9.5 mm (3/8 pulg), de diámetro externo, que termina en una conexión macho de desconexión de acoplador de plástico médico (MPC) con un tapón de sellado hembra
Especificaciones
Naranja | |
Naranja | |
1/Paq. | |
Sí | |
Tapón de rosca |
Polipropileno | |
Polipropileno | |
Tapón de transferencia aséptica | |
Estéril |