Learn More
Corning™ Superficie de osteoensayo de microplacas
Capaz de soportar las propiedades funcionales de las células osteogénicas. La superficie de osteoensayo Corning™ ofrece uniformidad entre lotes, lo que permite resultados fiables y reproducibles en ensayos de células óseas. También supone una alternativa uniforme y definida para la preparación de dentina o láminas de hueso, lo que reduce la variabilidad en sistemas de análisis y permite obtener lecturas de ensayo más predecibles.
Marca: Corning™ 3987
Detalles adicionales : Peso : 0.45359kg
Descripción
Características:
- La estructura tridimensional imita los ensayos de células óseas in vivo e in vitro
- Inorgánica, no biológica
- Tapas no reversibles con anillos de condensación para reducir la contaminación
- Códigos alfanuméricos individuales para la identificación de pocillos
- Envase individual
- Esterilizada mediante radiación gamma
La superficie se ha diseñado para:3
- Evaluación directa de la actividad osteoblástica y osteoclástica funcional in vitro
- Diferenciación de osteoblastos y precursor de osteoblastos
- Cocultivo de osteoclastos y/u osteoblastos con otras líneas de células
- Ensayos cuantitativos basados en soluciones
- Estudios relacionados con el remodelado óseo y la formación de fosas
Especificaciones
Sí | |
4 x 6 | |
Transparente | |
24 | |
Estéril | |
Redondo | |
4/caja | |
4/caja |
1.9 cm2 | |
1/paquete; 4/caja | |
Poliestireno | |
De 380 a 570 μl | |
Ensayo de Osteos | |
Diferenciación de los osteoblastos y los osteoclastos y estudios funcionales | |
1/Paq. |