Learn More
Corning™ Superficie de osteoensayo de microplacas
Capaz de soportar las propiedades funcionales de las células osteogénicas. La superficie de osteoensayo Corning™ ofrece uniformidad entre lotes, lo que permite resultados fiables y reproducibles en ensayos de células óseas. También supone una alternativa uniforme y definida para la preparación de dentina o láminas de hueso, lo que reduce la variabilidad en sistemas de análisis y permite obtener lecturas de ensayo más predecibles.
460.67€ - 1475.75€
Especificaciones
Tapa | Sí |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Poliestireno |
Esterilidad | Estéril |
Tratamiento de superficie | Ensayo de Osteos |
Código de producto | Marca | Volumen de trabajo (métrico) | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen de trabajo (métrico) | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11357791
|
Corning™
3987 |
De 380 a 570 μl | 1/paquete; 4/caja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11377791
|
Corning™
3988 |
De 75 a 200 μl | 1/paquete; 4/caja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11397791
|
Corning™
3989 |
De 75 a 200 μl | 1/paq., 2/caja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Códigos alfanuméricos individuales para la identificación de pocillos, fondo plano
- Con tratamiento para una fijación celular óptima (salvo que se indique lo contrario)
- La superficie Corning™ CellBIND™ es un novedoso tratamiento de cultivo celular que aumenta la humectabilidad de la superficie para una fijación celular más uniforme y consistente.
- Las placas con superficie de adherencia ultrabaja incluyen una capa de hidrogel unida covalentemente que minimiza la fijación celular, la absorción de proteínas y la activación celular.
- La superficie de osteoensayo Corning es un recubrimiento cristalino inorgánico, creando una superficie que imita el hueso in vivo, para cultivo celular óseo in vitro y ensayos.
- Estéril
- Apirógenas
Especificaciones
Sí | |
Poliestireno | |
Ensayo de Osteos | |
1/Paq. |
Transparente | |
Estéril | |
Diferenciación de los osteoblastos y los osteoclastos y estudios funcionales |