Learn More
Corning™ Placas de poliestireno de bajo volumen de 384 pocillos
El diseño de base alta es compatible con la automatización y los códigos de barras
Marca: Corning™ 3544
Detalles adicionales : Peso : 0.03049kg
Descripción
- Validadas para el sistema FLIPR™ TETRA: paredes exteriores alineadas para la visualización correcta con el sistema FLIPR—
- Distancia de 2,8 mm entre fondos de pocillo y fondo de la placa
- Pocillos redondos con fondos planos
- Volumen de trabajo: 5–45μL
- La superficie sin tratar une biomoléculas mediante interacciones pasivas; la superficie no adherente (NBS™) crea una superficie hidrófila no iónica que minimiza las interacciones moleculares; la superficie con tratamiento para cultivo de tejidos ofrece una fijación celular óptima
Especificaciones
Estándar | |
16 x 24 | |
Poliestireno | |
De 0,005 a 0,04 ml | |
No adherente | |
Para ensayos homogéneos de fluorescencia de 384 pocillos miniaturizados |
Sin tapa | |
Negro | |
384 | |
No estéril | |
Plano |