Learn More
Corning™ Placas de poliestireno de bajo volumen de 384 pocillos
El diseño de base alta es compatible con la automatización y los códigos de barras
625.42€ - 702.23€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
Tapa | Sin tapa |
matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
Material | Poliestireno |
N.° de pocillos | 384 |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Tratamiento de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Tratamiento de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10727033
|
Corning™
3540 |
No estéril | Sin tratar |
625.42€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10445823
|
Corning™
3544 |
No estéril | No adherente |
702.23€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Validadas para el sistema FLIPR™ TETRA: paredes exteriores alineadas para la visualización correcta con el sistema FLIPR—
- Distancia de 2.8 mm entre fondos de pocillo y fondo de la placa
- Pocillos redondos con fondos planos
- Volumen de trabajo: 5–45 μl
- La superficie sin tratar une biomoléculas mediante interacciones pasivas; la superficie no adherente (NBS™) crea una superficie hidrófila no iónica que minimiza las interacciones moleculares; la superficie con tratamiento para cultivo de tejidos ofrece una fijación celular óptima
Especificaciones
Estándar | |
16 x 24 | |
384 | |
No estéril | |
Para ensayos homogéneos de fluorescencia de 384 pocillos miniaturizados |
Sin tapa | |
Poliestireno | |
De 0,005 a 0,04 ml | |
Plano |