Learn More
Corning™ Pipeteador de 8 y 12 canales Lambda Plus
Diseñado para adaptarse a todas las principales marcas de puntas de pipeta
Marca: Corning™ 4082
Detalles adicionales : Peso : 0.35380kg
Descripción
Diseñadas para proporcionar los niveles más elevados de precisión, reproducibilidad y comodidad
Disponibles en configuraciones de uno, ocho y doce canales, todas las micropipetas Lambda Plus ofrecen un movimiento suave del émbolo y fuerzas de pipeteo extremadamente bajas. El volumen se puede ajustar girando la ruedecilla o el botón del émbolo, y un mecanismo de bloqueo evita cambios accidentales. Las micropipetas Lambda Plus se han diseñado para mantener su calibración, incluso después de un uso repetido y de su esterilización en autoclave. Se incluye una llave con cada pipeta para facilitar la calibración interna.
Características
- Calibrado de fábrica según las estrictas normas ISO 8655 para ofrecer 3 años de garantía
- Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a UV
- Diseñado para adaptarse a todas las principales marcas de puntas de pipeta
- Expulsión de punta ajustable
Información de órdenes
Soporte de accesorios y gradilla disponibles por separado (N.º de Cat. 07-201-790 y 789)
Servicio Técnico
3 años
Especificaciones
Del ± 3 al ± 1 % | |
Autoclavable | |
8 | |
No estéril | |
De 20 a 200 μl | |
3 años |
CE | |
Punta de pipeta universal | |
Lambda™ Plus | |
Pipeta | |
Sí |