Learn More
Corning™ Pipeteador de 8 y 12 canales Lambda Plus
Diseñado para adaptarse a todas las principales marcas de puntas de pipeta
554.32€ - 592.15€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Para utilizar con | Punta de pipeta universal |
Línea de productos | Lambda™ Plus |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Número de canales | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Número de canales | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11333625
|
Corning™
4080 |
8 | De 1 a 10 μl |
554.32€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11353625
|
Corning™
4082 |
8 | De 20 a 200 μl |
554.32€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11343625
|
Corning™
4081 |
8 | De 5 a 50 μl |
554.32€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11363625
|
Corning™
4083 |
8 | De 50 a 300 μl |
554.32€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11373625
|
Corning™
4084 |
12 | De 1 a 10 μl |
592.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11383625
|
Corning™
4085 |
12 | De 5 a 50 μl |
592.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11303635
|
Corning™
4087 |
12 | De 50 a 300 μl |
592.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11393625
|
Corning™
4086 |
12 | De 20 a 200 μl |
592.15€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Movimiento de émbolo suave y fuerzas de pipeteo bajas
- El volumen se puede ajustar girando la ruedecilla regulable o el botón del émbolo
- El mecanismo de bloqueo impide el cambio accidental
- Llave incluida para calibración interna
- Disponible en 8 y 12 canales
- Disponible en volumen de 1 a 300 μl
- Expulsor de puntas ajustable
- Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a UV
- Calibración de fábrica según las estrictas normas ISO 8655
Información de órdenes
Soporte para accesorios y gradilla disponibles por separado (n.º de cat. 07-201-790 y -789).
Garantía
3-Year
Especificaciones
CE | |
Punta de pipeta universal | |
No estéril | |
Sí |
Autoclavable | |
Lambda™ Plus | |
Pipeta | |
3 años |