Learn More
Corning™ Puntas de pipeta con filtro Isotip™
Ideal para aplicaciones en las que es crucial evitar la contaminación cruzada, como la amplificación de ADN y la manipulación de radioisótopos
Marca:  Corning™ 4807
Detalles adicionales : Peso : 1.22470kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10035510
  • 146.19€ / paquete de 960
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las puntas de pipeta con filtro IsoTip cuentan con una barrera hidrófoba e inerte que evita que los contaminantes en aerosol entren en contacto con los ejes de las micropipetas (se puede solicitar o descargar una guía sobre la compatibilidad de las puntas de pipeta en el sitio web de Corning).
  • Ideal para aplicaciones en las que es crucial evitar la contaminación cruzada, como la amplificación de ADN y la manipulación de radioisótopos.
  • Envasadas estériles.
  • Sin ARNasa/ADNasa.
  • Apirógenos.
Especificaciones
Especificaciones
0,2 μl a 10 μl
Estéril
Gradilla
Gradilla
IsotipTM
Con filtro
Natural
Filtro
Gilson™ Pipetman™, Micropipeta ultramicro de ajuste universal