Learn More
Corning™ Puntas de pipeta con filtro Isotip™
Ideal para aplicaciones en las que es crucial evitar la contaminación cruzada, como la amplificación de ADN y la manipulación de radioisótopos
142.58€ - 213.84€
Especificaciones
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Color | Natural |
Formato | Gradilla |
Estilo de punta | Filtro |
Includes: Puntas de pipeta en gradilla
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10173711
|
Corning™
4808 |
0,5 μl a 10 μl |
213.84€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10674713
|
Corning™
4801 |
0,1 μl a 2 μl |
146.19€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10452181
|
Corning™
4821 |
1 μl a 30 μl |
142.58€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10035510
|
Corning™
4807 |
0,2 μl a 10 μl |
146.19€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10116840
|
Corning™
4809 |
100 μl a 1000 μl |
146.19€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10106840
|
Corning™
4823 |
1 μl a 200 μl |
142.58€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Incluyen una barrera de fibra unida hidrófoba e inerte que evita la contaminación de aerosoles
- Polipropileno de color natural
- Envasadas estériles
- Certificadas como libres de ARNasa, ADNasa y como apirógenas
- Las gradillas de puntas resistentes satisfacen las exigencias de los pipeteadores multicanal y soportan las esterilizaciones en autoclave repetidas
- Las puntas de pipeta 07-200-504 se han diseñado para su uso con pipeteadores de 1 a 20 μl, de 10 a 100 μl y de 20 a 200 μl; eliminan la necesidad de almacenar tres puntas de pipeta diferentes
Especificaciones
Con filtro | |
Natural | |
Filtro | |
IsotipTM |
Estéril | |
Gradilla | |
Gradilla | |
Polipropileno |