Learn More
Corning™ Matraces desechables para dispositivos giratorios con tapón y patillas en ángulo
Ready-to-use system comes with paddle and integrated magnet, eliminating the need for time-consuming assembly or cleaning and reassembly
Marca:  Corning™ 3153
Detalles adicionales : Peso : 6.08000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10586053
  • 1091.22€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El sistema de matraz giratorio desechable Corning viene listo para su uso con una pala y un imán integrado, lo que reduce la necesidad de montaje, limpieza o remontaje que requiere mucho tiempo.
  • Moldeado de poliestireno virgen y estéril, cada sistema de matraz giratorio asegura una unidad estéril limpia. No más preocupaciones con los residuos de detergente o la contaminación.
  • El tamaño y la altura de la pala se han optimizado para cada tamaño de recipiente. Un imán integrado exclusivo proporciona una rotación suave y uniforme a las velocidades necesarias en agitadores de baja velocidad. La acumulación de calor en el recipiente se reduce por medio de una brida especialmente diseñada que eleva el recipiente fuera de la superficie de la placa de agitación (solo matraces de 125 ml y 500 ml).
Los kits de actualización están disponibles para convertir los matraces giratorios reusables más antiguos para que se ajusten a los nuevos impulsores de doble cojinete.
Especificaciones
Especificaciones
0,132 gal
Polipropileno
3,8 cm
500 mL
8 in
Tapón superior de 100 mm y 2 brazos laterales en ángulo
1/Paq.
2
Tapón de rosca
Naranja
1,5 in
4,5 cm
Poliestireno
20,3 cm
12/Cs.
45&grados
GL 45
Estéril
87,3 mm
Certificados
Ver productos accesorios