Learn More
Corning™ Matraces desechables para dispositivos giratorios con tapón y patillas en ángulo
Ready-to-use system comes with paddle and integrated magnet, eliminating the need for time-consuming assembly or cleaning and reassembly
1048.91€ - 1091.22€
Especificaciones
Color del tapón | Naranja |
---|---|
Material del cierre | Polipropileno |
Material | Poliestireno |
N.º por caja | 12/Cs. |
N.° por paquete | 1/Paq. |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10067312
|
Corning™
3152 |
125 mL |
1048.91€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10586053
|
Corning™
3153 |
500 mL |
1091.22€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Frasco 'Spinner' de uso único• Frasco 'Spinner' de uso único
• Frasco Spinner
Especificaciones
Naranja | |
Poliestireno | |
1/Paq. | |
2 | |
Estéril |
Polipropileno | |
12/Cs. | |
45&grados | |
Sí | |
Tapón de rosca |