Learn More
Corning™ Matraces de cultivo celular de superficie CellBIND™
Aumenta la humectabilidad de la superficie para ofrecer una adhesión celular más uniforme y coherente. Los matraces tratados para cultivo de células Corning™ CellBIND™ están disponibles en una variedad de tamaños, diseños y estilos de apilamiento para satisfacer todas las necesidades de laboratorio.
Marca: Corning™ 3292
Detalles adicionales : Peso : 7.29720kg
Descripción
- Área de crecimiento disponible de 25 a 225 cm2
- Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente
- Tratado con un tratamiento de superficies Corning™ CellBIND™ para una fijación celular mejorada
- Impreso con números de lote para facilitar la trazabilidad
- integridad 100 % probada
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Apirógenas
Especificaciones
No | |
Naranja | |
250 mL | |
Para una fijación celular óptima | |
En ángulo | |
Rectangular | |
Sí | |
Ventilado |
8,45 oz | |
HDPE | |
Poliestireno | |
Números de lote para facilitar la trazabilidad | |
50/cs. | |
Corning Cellbind | |
Estéril |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.