Learn More
Corning™ Matraces de cultivo celular de superficie CellBIND™
Aumenta la humectabilidad de la superficie para ofrecer una adhesión celular más uniforme y coherente. Los matraces tratados para cultivo de células Corning™ CellBIND™ están disponibles en una variedad de tamaños, diseños y estilos de apilamiento para satisfacer todas las necesidades de laboratorio.
384.00€ - 1365.00€
Especificaciones
Color del tapón | Naranja |
---|---|
Material del cierre | HDPE |
Material | Poliestireno |
Para utilizar con (aplicación) | Para una fijación celular óptima |
Incluye | Números de lote para facilitar la trazabilidad |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Estilo de cuello | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Estilo de cuello | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10787994
|
Corning™
3291 |
210 mL | En ángulo | 50/cs. |
384.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10194302
|
Corning™
3289 |
10 mL | En ángulo | 200/cs. |
491.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 13-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10664553
|
Corning™
3292 |
250 mL | En ángulo | 50/cs. |
550.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10103642
|
Corning™
3293 |
370 mL | En ángulo | 25/cs. |
388.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10770055
|
Corning™
431328 |
250 mL | En ángulo | 84/cs. |
1365.00€
paquete de 84 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente
- Superficie tratada que ayuda a las células a adaptarse a condiciones de suero reducido o sin suero; estables a temperatura ambiente
- Ideales para cultivo de células a corto y largo plazo
- Disponibles con tapones ventilados que contienen una membrana no humectante de 0.2 μm sellada al tapón, que proporciona un intercambio estéril y uniforme de gases al tiempo que minimiza el riesgo de contaminación; o tapones de tipo fenólico para su uso en sistemas abiertos que requieren intercambio de gases
- Selección de cuello inclinado o en ángulo
- Los matraces de cuello inclinado facilitan el vertido y mejoran el acceso al matraz para el pipeteo o el raspado
- El cuello en ángulo mejora el acceso para pipeteo y reduce el derrame del medio en el cuello
- Números de lote impresos para facilitar la trazabilidad
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Certificados como apirógenos
- Integridad probada al 100 %
- Los matraces 431328 y 431346 están preetiquetados con código de barras para su uso con el sistema robótico SelecT™
Especificaciones
Naranja | |
Poliestireno | |
Números de lote para facilitar la trazabilidad | |
Corning Cellbind | |
Estéril |
HDPE | |
Para una fijación celular óptima | |
Rectangular | |
Sí | |
Ventilado |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.