Learn More
Axygen™ Tubos de ensayo de plástico Corning Axygen™
Tubos de ensayo de plástico transparente
Marca: Axygen™ T-1275-PS
111.73 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23272" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Los tubos se han construido con polipropileno o poliestireno
Especificaciones
Transparente | |
75 mm | |
Sí | |
12 mm |
5 ml | |
Poliestireno | |
No estéril | |
Tubo de ensayo |