Learn More
Axygen™ Tubos de ensayo de plástico Corning Axygen™
Tubos de ensayo de plástico transparente
121.00€ - 122.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Capacidad (métrico) | 5 ml |
Longitud (métrico) | 75 mm |
Desechables | Sí |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15581443
|
Axygen™
T-1275-PP |
Polipropileno |
121.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12777553
|
Axygen™
T-1275-PS |
Poliestireno |
122.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Los tubos se han construido con polipropileno o poliestireno
Especificaciones
Transparente | |
75 mm | |
No estéril | |
Tubo de ensayo |
5 ml | |
Sí | |
12 mm |