Learn More
Eppendorf™ Conical Tubes 25 mL
Eppendorf Conical Tubes 15 mL y 50 mL: Al permitir un cierre muy hermético, la pérdida de muestras se minimiza, lo que las convierte en la solución ideal para aplicaciones de cultivo celular y biología celular, así como para la preparación de muestras en microbiología y biología molecular.
60.10€ - 83.30€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 25 ml |
---|---|
Material | Polipropileno |
Forma del fondo | Cónicos |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Grado de pureza o calidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Grado de pureza o calidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17473703
|
Eppendorf™
0030122445 |
Tapón de rosca | Pyrogen-, DNase-, RNase-, Human and Bacterial DNA-free |
82.55€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17443703
|
Eppendorf™
0030118430 |
Tapón SnapTec™ | Pyrogen-, DNase-, RNase-, Human and Bacterial DNA-free |
60.10€
paquete de 150 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16336485
|
Eppendorf™
0030122410 |
Tapón de rosca | Eppendorf Quality |
73.30€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16346485
|
Eppendorf™
0030122429 |
Tapón de rosca | PCR Clean |
78.25€
paquete de 200 |
|
||||
16356485
|
Eppendorf™
0030122437 |
Tapón de rosca | Sterile, Pyrogen-, DNase-, RNase-, Human and Bacterial DNA-free |
83.30€
paquete de 200 |
|
||||
16333306
|
Eppendorf™
0030118405 |
Tapón SnapTec™ | Eppendorf Quality |
68.15€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16343306
|
Eppendorf™
0030118413 |
Tapón a presión | PCR Clean |
73.30€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Especificaciones
25 ml | |
Polipropileno | |
Cónicos |