Learn More
Eppendorf™ Conical Tubes 25 mL
Eppendorf Conical Tubes 15 mL y 50 mL: Al permitir un cierre muy hermético, la pérdida de muestras se minimiza, lo que las convierte en la solución ideal para aplicaciones de cultivo celular y biología celular, así como para la preparación de muestras en microbiología y biología molecular.
Marca: Eppendorf™ 0030122437
79.14 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21927" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.15000kg
Descripción
- Con una altura reducida para facilitar el acceso a las muestras, incluso con puntas y pipetas de bajo volumen: reduce el riesgo de contaminación cruzada entre la pipeta y el tubo
- Apertura y cierre con una sola mano gracias al tapón de tipo SnapTec™ para una extracción y adición de líquidos más rápida
- Estabilidad de centrifugación hasta los 17 000 × g1 para ambos tipos de tubo: con tapón SnapTec™ y con tapón de rosca
- El cierre hermético del tapón está garantizado en un intervalo de temperatura de –86 °C a 100 °C
- Necesita menos espacio de almacenamiento, porque tiene una altura un ∼20 % inferior que la de los tubos cónicos de 50 ml
- Es compatible con accesorios para centrifugación, mezcla, calentamiento, preparación y almacenamiento de muestras, por lo que está garantizado que se integrará en su entorno de laboratorio de forma sencilla
- El uso de materias primas de primera calidad conforme a la Clase 6 de la Farmacopea Estadounidense (USP) sin añadido de agentes antideslizantes, plastificantes y biocidas durante la fabricación garantiza la máxima integridad de las muestras y una óptima visibilidad de las muestras y los sedimentos
- El tapón de rosca con lados aplanados y ranurados lo hace ergonómico y fácil de usar, permite colocarlo en una posición vertical estable y reduce el riesgo de contaminación
- Estériles y sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN. Cada lote individual está probado y certificado para garantizar su calidad y pureza
- El tubo de tapón SnapTec™ se puede esterilizar en autoclave a hasta 121 °C (20 min)
Especificaciones
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Incolora | |
Sí | |
200 (8 bolsas × 25 tubos) | |
Estéril | |
Cónicos | |
Tapón de rosca | |
Sí | |
17 000 × g |
Gris | |
25 ml | |
Polipropileno | |
200 | |
No esterilizable en autoclave | |
Cónicos | |
Sí | |
30 mm | |
Sterile, Pyrogen-, DNase-, RNase-, Human and Bacterial DNA-free |