Learn More
Eppendorf™ Conical Bottom 384 Well Twin Tec PCR Plate
256.00€ - 2640.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
N.° de pocillos | 384 |
Forma del pocillo | V |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10529113
|
Eppendorf™
0030128893 |
Negro, Fondo transparente |
2640.00€
paquete de 300 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10724977
|
Eppendorf™
0030128818 |
Negro, Amarillo |
256.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10218354
|
Eppendorf™
0030128966 |
Azul |
2445.00€
paquete de 300 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10764767
|
Eppendorf™
0030128958 |
Verde |
2445.00€
paquete de 300 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10052043
|
Eppendorf™
0030128885 |
Naranja, Fondo transparente |
2515.00€
paquete de 300 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10238744
|
Eppendorf™
0030128974 |
Rojo |
2445.00€
paquete de 300 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10075384
|
Eppendorf™
0030128940 |
Amarillo |
2445.00€
paquete de 300 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Estándar | |
16 x 24 | |
384 | |
V |