Learn More
Eppendorf™ Conical Bottom 384 Well Twin Tec PCR Plate
Marca:  Eppendorf™ 0030128966
Detalles adicionales : Peso : 8.83800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10218354
  • 2445.00€ / paquete de 300
En stock
para ver el stock
Especificaciones
Estándar
Azul
V
300/pack
16 x 24
384
300