Learn More
Epredia™ Juegos completos de tinción manual 117 y 130
Aloje hasta 60 portaobjetos con los juegos completos de tinción manual Epredia™ 117 y 130, disponibles con un recipiente de acero inoxidable o de vidrio no autoclavable.
34.89€ - 157.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12687706
|
Epredia™
120 |
Asa de gradilla solo para conjuntos 117 y 130 |
92.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12627716
|
Epredia™
130 |
Kit de conjunto de tinción manual 130 |
157.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12637716
|
Epredia™
131 |
Recipiente de tinción solo para juego 130 |
60.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12647716
|
Epredia™
132 |
Solo cubierta de recipiente de tinción (juego 121) |
43.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12677706
|
Epredia™
118 |
Solo cubierta de recipiente de tinción, juego 117 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12667706
|
Epredia™
119 |
Recipiente de tinción solo para juego 117 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Aloje hasta 60 portaobjetos con los juegos completos de tinción manual Thermo Scientific™ 117 y 130, disponibles con un recipiente de acero inoxidable o de vidrio no autoclavable.
Juego completo de tinción manual 117:
- Recipiente de tinción 119: acero inoxidable con dimensiones internas de 202 x 85 x 75 mm (7,95 x 3,35 x 2,95 pulg.); capacidad para hasta 750 ml de solución con la gradilla de tinción totalmente cargada.
- Gradilla de tinción 120: acero inoxidable, capacidad para un máximo de 60 portaobjetos, tamaño máximo del portaobjetos de 75 x 50 mm (3 x 2 pulg.)
- Cubierta de recipiente de tinción 118: acero inoxidable
Juego completo de tinción manual 130:
- Recipiente de tinción 131: vidrio no autoclavable con dimensiones internas de 202 x 112 x 72 mm (7,95 x 4,4 x 2,8 pulg.); capacidad para hasta 750 ml de solución con la gradilla de tinción totalmente cargada
- Gradilla de tinción 120: acero inoxidable, capacidad para un máximo de 60 portaobjetos, tamaño máximo del portaobjetos de 75 x 50 mm (3 x 2 pulg.)
- Cubierta de recipiente de tinción 132: acero inoxidable