Learn More
Epredia™ Juegos completos de tinción manual 117 y 130
Aloje hasta 60 portaobjetos con los juegos completos de tinción manual Epredia™ 117 y 130, disponibles con un recipiente de acero inoxidable o de vidrio no autoclavable.
Marca: Epredia™ 131
Detalles adicionales : Peso : 1.36080kg
Descripción
Aloje hasta 60 portaobjetos con los juegos completos de tinción manual Thermo Scientific™ 117 y 130, disponibles con un recipiente de acero inoxidable o de vidrio no autoclavable.
Juego completo de tinción manual 117:
- Recipiente de tinción 119: acero inoxidable con dimensiones internas de 202 x 85 x 75 mm; capacidad para hasta 750 ml de solución con la gradilla de tinción totalmente cargada.
- Gradilla de tinción 120: acero inoxidable; capacidad para hasta 60 portaobjetos; tamaño máximo del portaobjetos de 75 x 50 mm.
- Cubierta de tarro de tinción 118: Acero inoxidable
Juego completo de tinción manual 130:
- Recipiente de tinción 131: vidrio no esterilizable en autoclave con dimensiones internas de 202 x 112 x 72 mm; capacidad para hasta 750 ml de solución con la gradilla de tinción totalmente cargada
- Gradilla de tinción 120: acero inoxidable; capacidad para hasta 60 portaobjetos; tamaño máximo del portaobjetos de 75 x 50 mm
- Cubierta de tarro de tinción 132: Acero inoxidable
Especificaciones
750 mL | |
72 mm | |
7,95 in | |
4,4 in | |
Recipiente de tinción solo para juego 130 |
2,8 pulg | |
Vidrio no esterilizable en autoclave | |
202 mm | |
112 mm |