Learn More
Corning™ Centrífuga compacta
Corning™ LSE™ Compact Centrifuges are space-saving solutions ideal for use in life science and industrial research laboratories.
Marca: Corning™ 6759
Detalles adicionales : Peso : 11.43000kg
Descripción
- Mayor versatilidad con cuatro rotores angulares, incluido un innovador rotor combinado
- Puede alojar varios tamaños de tubo, entre ellos tubos de centrífuga de 5 ml y rubos de fondo redondo y cónico de 15 ml y 50 ml
- Los tubos se introducen en un ángulo fijo mayor para mejorar la eficacia de la granulación celular
- Se aplica una fuerza g igual a las muestras cuando se centrifugan tubos de 15 y 50 ml al mismo tiempo
- Puede acomodar un rotor oscilante para 6 x 5 ml
- El panel de control dispone de una gran pantalla digital y un pomo para ajustar los valores de los parámetros
- El microprocesador interno mantiene un control preciso del funcionamiento con diez niveles de aceleración y deceleración, y una gama de velocidades de 200 a 6.000 rpm
- Equipado con un sistema electrónico de bloqueo de tapa, protección contra sobrevelocidad y un sistema automático de desconexión de detectarse un desequilibrio
- Capacidad de rotor de 12 x 15 ml o 6 x 50 ml
- Compacto
Especificaciones
12 x 15 ml, 6 x 50 ml | |
4.185 x g | |
Sistema de cierre electrónico de la tapa, protección contra exceso de velocidad, sistema automático de desconexión ante un desequilibrio | |
28 x 37 x 26 cm | |
De 200 a 6.000 rpm | |
230 V |
6000 rpm | |
Digital | |
Enchufe EU | |
Microprocesador interno | |
15 kg |