Learn More
Corning™ Centrífuga compacta
Corning™ LSE™ Compact Centrifuges are space-saving solutions ideal for use in life science and industrial research laboratories.
2028.32€
Especificaciones
Capacidad | 12 x 15 ml, 6 x 50 ml |
---|---|
Vel. máx | 6000 rpm |
RCF máx. | 4.185 x g |
Pantalla | Digital |
Características de seguridad | Sistema de cierre electrónico de la tapa, protección contra exceso de velocidad, sistema automático de desconexión ante un desequilibrio |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11347691
|
Corning™
6759 |
Enchufe EU |
2028.32€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11327691
|
Corning™
6758 |
Enchufe UK |
2028.32€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Greater versability with four available angle rotors, including an innovative combination rotor
- Can accomodate various tube sizes including a 5mL centrifuge tube as well as round and conical bottom 15mL and 50mL centrifuge tubes
- Tubes inserted at an increased fixed angle to allow for improved efficency of cellular pelleting
- An equal g-force is applied to the samples when spinning 15mL and 50mL tubes simultaneously
- Can accomodate a swing-out rotor for 6 x 5mL
- Control panel features a large digital display and a convenient turn knob for setting parameter values
- Internal microprocessor maintains precise control over operation with ten levels of acceleration and deceleration and a speed range from 200 to 6,000 rpm
- Equipped with an electronic lid lock system, over-speed protection, and an automatic shut-off imbalance detection system for safety considerations
- Capacity of 12 x 15mL or 6 x 50mL rotor
- Space-saving footprint
Especificaciones
12 x 15 ml, 6 x 50 ml | |
4.185 x g | |
Sistema de cierre electrónico de la tapa, protección contra exceso de velocidad, sistema automático de desconexión ante un desequilibrio | |
Microprocesador interno | |
15 kg |
6000 rpm | |
Digital | |
28 x 37 x 26 cm | |
De 200 a 6.000 rpm | |
230 V |