Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona con codificador cromático
Providing tubing solutions for a range of applications, including automotive and industrial uses. Fisherbrand™ Color-Coded Silicone Vacuum Tubing is also useful for low pressure solar installations where tubing is used to circulate water through the solar systems.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.62100kg
Descripción
- Esterilizable en autoclave
- Seguros para el uso alimentario
- Buenos para trabajos a altas temperaturas
- Excelente resistencia al aplastamiento
- Flexibles, inodoros y no tóxicos
Especificaciones
Aprobado por la FDA, BFR y WRAS | |
3,2 mm | |
6,4 mm | |
1,6 mm | |
-60 °C | |
Los tubos | |
de 250 °C |
Esterilizable en autoclave | |
Silicona | |
25 m | |
Ideales para una rápida identificación, trabajo en caliente | |
Rojo | |
3 bar |