Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona con codificador cromático
Providing tubing solutions for a range of applications, including automotive and industrial uses. Fisherbrand™ Color-Coded Silicone Vacuum Tubing is also useful for low pressure solar installations where tubing is used to circulate water through the solar systems.
134.03€ - 413.63€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Aprobado por la FDA, BFR y WRAS |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Silicona |
Longitud global (métrico) | 25 m |
Para utilizar con (aplicación) | Ideales para una rápida identificación, trabajo en caliente |
Código de producto | Marca | Color | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11743179
|
Fisherbrand™
|
Azul | 1,6 mm |
140.96€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11753179
|
Fisherbrand™
|
Azul | 3,2 mm |
209.13€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11763179
|
Fisherbrand™
|
Azul | 6,4 mm |
321.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11773179
|
Fisherbrand™
|
Azul | 9,6 mm |
410.17€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11713179
|
Fisherbrand™
|
Verde | 1,6 mm |
137.49€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11723179
|
Fisherbrand™
|
Verde | 3,2 mm |
211.44€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11733179
|
Fisherbrand™
|
Verde | 9,6 mm |
407.86€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11773169
|
Fisherbrand™
|
Rojo | 1,6 mm |
134.03€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11783169
|
Fisherbrand™
|
Rojo | 3,2 mm |
206.82€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11793169
|
Fisherbrand™
|
Rojo | 6,4 mm |
358.61€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11703179
|
Fisherbrand™
|
Rojo | 9,6 mm |
413.63€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Aplicaciones: para la identificación rápida, trabajos de alta temperatura• Características: flexible, suelto, buena resistencia al aplastamiento, inodoro, no tóxico, opaco
• Certificaciones: conforme con FDA (alimenticio), BGA
• Tubo de silicona
Especificaciones
Aprobado por la FDA, BFR y WRAS | |
Silicona | |
Ideales para una rápida identificación, trabajo en caliente | |
Los tubos |
Esterilizable en autoclave | |
25 m | |
-60 °C | |
de 250 °C |