Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona con codificador cromático
Providing tubing solutions for a range of applications, including automotive and industrial uses. Fisherbrand™ Color-Coded Silicone Vacuum Tubing is also useful for low pressure solar installations where tubing is used to circulate water through the solar systems.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.73800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11753179
  • 209.13€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Esterilizable en autoclave
  • Seguros para el uso alimentario
  • Buenos para trabajos a altas temperaturas
  • Excelente resistencia al aplastamiento
  • Flexibles, inodoros y no tóxicos
Especificaciones
Especificaciones
Aprobado por la FDA, BFR y WRAS
3,2 mm
6,4 mm
1,6 mm
-60 °C
Los tubos
de 250 °C
Esterilizable en autoclave
Silicona
25 m
Ideales para una rápida identificación, trabajo en caliente
Azul
3 bar