Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de rotores CLINIConic™
Incorpore adaptadores de rotor CLINIConic™ Thermo Scientific™ con el rotor de ángulo fijo CLINIConic.
5.60€ - 32.25€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10461185
|
Thermo Scientific™
11172595 |
Tubo de fondo redondo o de recogida de sangre de 5 ml |
30.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10581845
|
Thermo Scientific™
11172596 |
Tubo de fondo redondo o de recogida de sangre de 7 ml |
32.25€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10073054
|
Thermo Scientific™
75003702 |
Tubo de fondo redondo de 10 ml |
5.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
Incorporate Thermo Scientific™ CLINIConic™ Rotor Adapters with the CLINIConic fixed-angle rotor.
Información sobre pedidos:El cuerpo del rotor de ángulo fijo CLINIConic (75-003-623) está disponible por separado. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.