Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de rotores CLINIConic™
Incorpore adaptadores de rotor CLINIConic™ Thermo Scientific™ con el rotor de ángulo fijo CLINIConic.
Marca: Thermo Scientific™ 11172595
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
Descripción
Incorporate Thermo Scientific™ CLINIConic™ Rotor Adapters with the CLINIConic fixed-angle rotor.
Información sobre pedidos:El cuerpo del rotor de ángulo fijo CLINIConic (75-003-623) está disponible por separado. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Especificaciones
Adaptador de rotor | |
Tubo para recogida de muestras de sangre redondo de 5 ml | |
5 mL | |
Tubo de fondo redondo o de recogida de sangre de 5 ml |