Learn More
Micronova™ Toallitas NovaCel™
Toallitas de PVA absorbentes de calidad ultrapura y amplia resistencia química
46.91€ - 141.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cleanroom Wipes |
---|---|
Desechables | No |
Para utilizar con (aplicación) | Parts and Surface Cleaning, to Remove Tough Soils, and Liquid Removal |
Cantidad de embalaje | 10/Pk. |
Esterilidad | Non-sterile |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Dimensiones (L x An) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Dimensiones (L x An) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17805751
|
Micronova™
WP20-99 |
No estéril | 24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 in) | Poliamida no tejida |
55.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13197336
|
Micronova™
WP20-1212 |
Non-sterile | 30.48 x 30.48 cm (12 x 12 in.) | Non-woven Polyamide |
46.91€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13137356
|
Micronova™
WPAA-1212 |
No estéril | 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) | Microfibra de poliéster/poliamida |
68.10€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15521765
|
Micronova™
WPAW-1212 |
Non-sterile | 30.48 x 30.48 cm (12 x 12 in.) | Polyester, Polyamide |
55.91€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13117356
|
Micronova™
WP68-99H |
Non-sterile | 24.1 x 24.1 cm (9.5 x 9.5 in.) | Polyester Mesh Fabric |
75.06€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16448813
|
Micronova™
WP4-99 |
No estéril | 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) | Acetato de polivinilo |
141.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13117346
|
Micronova™
WP20-99H |
Non-sterile | 22.86 x 22.86 cm (9 x 9 in.) | Polyamide Fabric |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Absorbe hasta 25 veces su peso en agua
- Fabricadas con PVA blanco (alcohol polivinílico)
- Amplia resistencia química, resiste desinfectantes fuertes y esterilización por vapor
- Lavable y esterilizable en autoclave
- Tamaño: 23 x 23 cm (9 x 9 pulg)
Aplicaciones:
Para funciones de lapeado y pulido y aplicaciones generales de limpieza.
Especificaciones
Cleanroom Wipes | |
Parts and Surface Cleaning, to Remove Tough Soils, and Liquid Removal | |
Non-sterile |
No | |
10/Pk. |