Learn More
Micronova™ Toallitas NovaCel™
Toallitas de PVA absorbentes de calidad ultrapura y amplia resistencia química
Marca: Micronova™ WPAA-1212
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Las toallitas Micronova para sala limpia incluyen una gama de toallitas absorbentes que desprenden pocas pelusas: ideales para aplicaciones de limpieza, desinfección y secado en una gran variedad de sectores.
- Toallitas para salas limpias para una gran variedad de aplicaciones
- Propiedades absorbentes y de baja emisión de pelusas
- Disponibles en una gama de tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas:
- MegaTex: 100 % poliamida no tejida absorbente con una superficie ligeramente abrasiva
- Microfiber — Poliéster 80 %, poliamida 20 %, muy absorbente y eficaz en húmedo o seco.
- PolyMesh: 100 % poliéster con una capa de malla que proporciona una superficie de limpieza suave
- Acetato de polivinilo sólido NovaCel, superabsorbente, elimina las partículas finas y la caspa
- Disponibles en diversos tamaños
- Disponible con radiación gamma para entornos asépticos
- Buena compatibilidad con productos químicos
- Lavable para su reutilización
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Toallitas para salas blancas | |
30,5 cm | |
30,5 cm | |
Desinfectantes fuertes y esterilización por vapor | |
Esterilizable en autoclave | |
Azul | |
Almacenar a temperatura ambiente | |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) | |
Se utiliza en estaciones de trabajo, bancos de flujo laminar, paredes y ventanas | |
1 capas | |
Almacenar a temperatura ambiente |
12 in | |
12 in | |
Microfibra de poliéster/poliamida | |
400% | |
ISO 9001 | |
Microfibra | |
No | |
Limpieza de piezas y superficies, para eliminar la suciedad más resistente, y eliminación de líquidos | |
10/paq. | |
No estéril |